Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Provtagningsskopa
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Med den raka botten av skopan kan mediet ösas upp direkt från botten av behållaren
- Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad
- Handtagslängd 300 mm
- För engångsbruk
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Skotta |
| Längd (metriskt) handtag | 300 mm |
| Visa mer |