Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Slev
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17230614 Handla allt Bürkle Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17230614
Brand: Buerkle™ 53785022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för provtagning av vätskor och viskösa medier samt pulver och granulat. Skänken har en mycket slät botten och rundade hörn. Detta gör det möjligt att nå in i vilket hörn av en behållare som helst eller att ta medium direkt från botten av behållaren.
  • PS
  • Vitt
  • Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad
  • Handtagslängd 300 mm
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Provtagare
Längd (metriskt) handtag 300 mm
Material Polystyren
Typ av handtag Långskaftad