Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Palettknivspatel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7221294 Handla allt Bürkle Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17290584
Brand: Buerkle™ 53781035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas för att applicera, fördela eller jämnt fördela trögflytande medier som pasta och krämer. Spateln når lätt in i hörnen och kurvorna på olika behållare och är lämplig för att skrapa ur skålar, ta bort rester eller torka av Bürkles doseringsskedar.
  • Plastskrapans formstabila långa kant är idealisk för skärning av trögflytande media.
  • En liten spets på långkanten kan användas för att riva, till exempel förpackningsfilm.
  • Skrapan är även lämplig för omrörning och blandning.
  • PS, vit
  • Finns antingen i en stor förpackning med 100 stycken eller 100 stycken förpackade individuellt och strålsteriliserade
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Provtagare
Längd (metrisk) kniv 70 mm
Material Polystyren
Längd (metrisk) 192 mm