Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Provtagningsskopa
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Provtagningsskopan med långt handtag kan användas för att ta prover på pulver, granulat och pastor.
- Det långa handtaget gör det möjligt att prova större behållare även med lite innehåll eller att nå genom smala öppningar.
- Med den raka botten av skopan kan mediet ösas upp direkt från botten av behållaren.
- PS, vit
- Individuellt förpackade
- Handtagslängd 300 mm
- För engångsbruk
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Provtagare |
| Inkluderar | Långt handtag |
| Längd (metriskt) handtag | 300 mm |
| Material | Polystyren |