Beskrivning
- Polystyren
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
- Förpackad individuellt och steriliserad med gammastrålar
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml, 0,25 ml |
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedelsförordningar |
| Material | Polystyren |