Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Polypropensprutor
Produktkod. 11812293 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11812293 50 ml Paket med 10
15685605 100 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11812293 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53250060
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras i steril förpackning och redo för omedelbar användning. Buerkle™ SteriPlast™ Polypropensprutor är genomskinliga med gradering så att provmängden kan avläsas från den tryckta graderingen. Steriliserad och separat förpackad.
  • Polypropenkonstruktion
  • Genomskinlig
  • Graderad
  • Steriliserad, förpackad separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Manuell vakuumprovtagare
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Inkluderar Utan Luer-adapter
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Sterilitet Sterila