Description
- Polypropenkonstruktion
- Genomskinlig
- Graderad
- Steriliserad, förpackad separat
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Manuell vakuumprovtagare |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Beskrivning | 2 mL division |
| Inkluderar | Luer adapter |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |