Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Provtagning spatlar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15336327 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
263 mm
268 mm
Inkluderar:
Med mantel
Utan mantel
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15336327
Brand: Buerkle™ 53781009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pierce papper eller plastpåsar för provtagning av pulver, granulat och pastor. Buerkle™ SteriPlast™ Provtagningsspadar är sterila och kommer individuellt inslagna. De finns tillgängliga med eller utan hölje för bättre provintegritet.
  • Insticksdjup 150 mm
  • Spetsigt blad för enkel piercing av papper eller plastpåsar
  • Finns med eller utan mantelskydd som minskar risken för provkontamination
  • Solid ergonomiskt handtag
  • Idealisk för provtagning av pulver, granulat och pastor
  • Individuellt förpackad för enkelriktad behov
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Utan slida
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0.41 oz.
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Färg Vitt
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat och pastor
Inkluderar Utan mantel
Material Polystyren
Längd (metrisk) 263 mm