Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Provtagning spatlar
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
263 mm
268 mm
Inkluderar:
Med mantel
Utan mantel
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Insticksdjup 150 mm
- Spetsigt blad för enkel piercing av papper eller plastpåsar
- Finns med eller utan mantelskydd som minskar risken för provkontamination
- Solid ergonomiskt handtag
- Idealisk för provtagning av pulver, granulat och pastor
- Individuellt förpackad för enkelriktad behov
- Steriliserad av gammastrålning
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med fodral |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 0.41 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Återvinningsbar spatel/blad |
| För användning med (applikation) | Provtagning av pulver, granulat och pastor |
| Inkluderar | Med mantel |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |