Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Provtagning skedar
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Längd (metrisk):
127 mm
170 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Descrizione
- Avsedd för provtagning av pulver, granulat och pastor
- Steriliserad av gammastrålning
- Individuellt förpackad för enkelriktad behov
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
Specifica
Specifica
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 0,34 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | Provtagning av pulver, granulat och pastor |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 170 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto