Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Provtagning skedar
BIOPHARMA
Produktkod. 15356327 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Längd (metrisk):
127 mm
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15356327 2,5 ml 127 mm Paket med 100
15351766 10 ml 170 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15356327 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53781011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    502.98 SEK / Paket med 100
    Save 209.02 SEK
    29% Av
I lager
Prov på pulver, granulat och pastor. Buerkle™ SteriPlast™ Provtagningsskedar är gjorda av polystyren och är sterila och individuellt förpackade.
  • Avsedd för provtagning av pulver, granulat och pastor
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Individuellt förpackad för enkelriktad behov
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,08 oz.
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Färg Vitt
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granuler och pastor
Material Polystyren
Längd (metrisk) 127 mm
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras