Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Provtagning skedar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-6827079 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Längd (metrisk):
127 mm
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15356327
Brand: Buerkle™ 53781011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prov på pulver, granulat och pastor. Buerkle™ SteriPlast™ Provtagningsskedar är gjorda av polystyren och är sterila och individuellt förpackade.
  • Avsedd för provtagning av pulver, granulat och pastor
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Individuellt förpackad för enkelriktad behov
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,08 oz.
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Färg Vitt
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat och pastor
Material Polystyren
Längd (metrisk) 127 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis