Beskrivning
- Finns med eller utan genomskinligt hölje för att skydda proverna från kontaminering
- Ergonomiskt utformat handtag med lätt vinklad kant
- Skopa står horisontellt och kan läggas ner utan att material rinner ut
- Idealisk för användning med pulver, granulat och pastor
- Individuellt förpackad för enkelriktad behov
- Steriliserad av gammastrålning
- Finns i fyra storlekar
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Utan lock |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Engångsscoop |
| För användning med (applikation) | Provtagning av pulver, granuler och pastor |
| Inkluderar | Utan lock |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 141 mm |