Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Engångsprovskopa
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Längd (metrisk):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Inkluderar:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Finns med eller utan genomskinligt hölje för att skydda proverna från kontaminering
- Ergonomiskt utformat handtag med lätt vinklad kant
- Skopa står horisontellt och kan läggas ner utan att material rinner ut
- Idealisk för användning med pulver, granulat och pastor
- Individuellt förpackad för enkelriktad behov
- Steriliserad av gammastrålning
- Finns i fyra storlekar
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med lock |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Engångsskopa |
| För användning med (applikation) | Provtagning av pulver, granulat och pastor |
| Inkluderar | Med lock |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 142 mm |