Beskrivning
- Robust och bekväm
- Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP-faroanalys och bedömning av främmande föremål
- Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och -produktion samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
- Kan användas som en del av HACCP/IFS hantering av främmande föremål
- Individuellt förpackad för engångsbruk
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
- Kan upptäckas av färgskanner
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrapa |
| Material | Polystyrene, Polystyren |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Sterilitet | Sterila, Sterile |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Färg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | EU food requirements, FDA regulations |
| För användning med (applikation) | Skrapa bort, jämna ut eller rengöra och ta bort rester |
| Mått (L x B) | 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 tum) |
| Diameter (engelska) Handtag | 4.72 in. |
| Visa mer |