Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Sked spatlar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15614114 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15614114
Brand: Buerkle™ 53781031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som provtagningssked eller för att mäta eller överföra små mängder. Buerkle™ SteriPlast™ Spoon Spatlar kan även användas som skrapa eller för att blanda och röra om.
  • Skedspaden är en dubbelspatel med en 0,5 ml sked och ett 17 mm spatelblad, total längd 178 mm
  • PS, speciellt designad för engångsbruk, resistent mot kemikalier och korrosionsbeständig
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • Valfritt förpackad individuellt och steriliserad med gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Disponibel Engångsbruk
Bredd (metrisk) 17 mm skedblad
Material Polystyren