Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå skedar för livsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 15694124 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Längd (metrisk):
127 mm
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15694124 2,5 ml 127 mm Paket med 100
15604134 10 ml 170 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15694124 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53783011
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
För provtagning av pulver, granulat, pastor och vätskor. Buerkle™ SteriPlast™ Skedar för livsmedel steriliseras med gammastrålar.
  • Användning av blå verktyg hjälper till att uppfylla kraven för HACCP:s riskanalys och bedömning i förhållande till främmande föremål
  • Detta är ett viktigt kriterium inom livsmedelsförädling och produktion, samt inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • Kan användas som en del av HACCP/IFS-hantering av främmande objekt
  • Individuellt förpackad för engångsbruk
  • Produktion, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Kan upptäckas av färgskannrar
Uppfyllande
EU:s livsmedelskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Matprovningssked
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat, pastor och vätskor
Längd (engelska) 5 tum
Material Polystyren
Längd (metrisk) 127 mm
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras