Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd Bottled Media: FTM, Wide-Mooth Bottle
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Flytande tioglykolatmedium
- Flytande näringsmedium för sterilitetstestning av biologiska läkemedel och för anrikning och odling av anaerober, aerober och mikroaerofiler enl. till USP och EP.
- Inte under vakuum, men huvudutrymmet på FTM gasas med en ström av kväve för att upprätthålla anaerobios.
- Innehåller en speciell kvalitet av agar, vilket resulterar i en hög klarhet av det beredda mediet.
Spécification
Spécification
| Kepstyp | Typ 7 Förslutning, 45 mm OD |
| Medietyp | FTM (flytande tioglykolatmedium) |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal per förpackning | 10 |
| Förpackningstyp | Flaska med bred mun, individuellt dubbelförpackad |
| Kvantitet | 100 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?