Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd Bottled Media: FTM, Wide-Mouth Bottle
Codice prodotto. 15972710 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
100 mL
Codice prodotto.
15972710 100 mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15972710 Fornitore Sartorius Stedim Biotech™ N. del fornitore BD257293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 SEK
    2741.76 SEK / Paket med 10
    Save 108.24 SEK
    3% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Sterility testing fluid FTM is used to test biologics and for the enrichment and cultivation of anaerobes, aerobes, and microaerophiles.
  • Fluid thioglycollate medium
  • Liquid nutrient medium for the sterility testing of biologics and for the enrichment and cultivation of anaerobes, aerobes, and microaerophiles acc. to USP and EP.
  • Not under vacuum, but the headspace of the FTM is gassed with a stream of nitrogen to maintain anaerobiosis.
  • Contains a special quality of agar, resulting in a high clarity of the prepared medium..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Type Type 7 Closure, 45 mm OD
Media Type FTM (Fluid Thioglycollate Medium)
Sterility Sterile
No. per Pack 10
Packaging Type Wide-mouth bottle, individually double-packaged
Quantity 100 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.