Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd-flaska: TSB, flaska med bred mun
Produktkod. 15982710 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
15982710 100 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 15982710 Leverantör Sartorius Stedim Biotech™ Leverantörsnummer BD257294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 SEK
    2502.20 SEK / Paket med 10
    Save 62.80 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterilitetstestvätska TSB används för att detektera, isolera och odla kräsna och icke kräsna mikroorganismer
  • Tryptisk sojabuljong
  • Ett allmänt flytande näringsmedium som används vid sterilitetstestning för detektering, isolering och odling av kräsna och icke kräsna mikroorganismer enl. till USP och EP.
  • Näringsrikt medium som kommer att stödja tillväxten av en mängd olika mikroorganismer, inklusive vanliga aeroba och fakultativt anaeroba bakterier och svampar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kepstyp Typ 7 Förslutning, 45 mm OD
Medietyp TSB (Tryptisk sojabuljong)
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 10
Förpackningstyp Flaska med bred mun, individuellt dubbelförpackad
Kvantitet 100 mL