Läs mer
Sartorius Sterisart™ Programvara för enkel konfiguration
Produktkod. 17288720 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Sterisart Universalpump
Produktkod. För användning med (utrustning)
17288720 Sterisart Universalpump
1 options
Produktkod. 17288720 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1Z0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66615.00 SEK
    60127.80 SEK / Paket med 1
    Save 6487.20 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Sterisart™ Easy Configuration Software är en dra-och-släpp-mjukvara utformad för att öka processtillförlitligheten för sterilitetstestning av sterila läkemedel.
  • Steg-för-steg vägledning genom varje programmerat sterilitetstest, t.ex USP 71 eller Eu. Ph. 2.6.1
  • FDA 21 CFR Part 11-kompatibla elektroniska register
  • Användarkontohantering, revisionsspår och lösenordsskydd
  • Skanna, spara och skriva ut processrelevanta data och register på material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Automatisera onlinekonfigurationsverktyg
För användning med (utrustning) Sterisart Universalpump