Beskrivning
- Unik Septum-version för aseptisk provtagning
- Hög retention av mikrober
- Låg adsorption
- Hög mekanisk stabilitet
- Skarp metallnål för enkel penetration
- Förinstallerade färgkodade rörklämmor
- Lättlästa graderade betyg
- Användarvänlig (flera praktiska adaptrar tillgängliga)
- Identifiering av produkt-/lotnummer
- Stort utbud av adaptrar och mer än 20 olika enhetstyper
- Gasogenomtränglig förpackning för skydd mot steriliseringsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Sterilitetstestning |
| Typ | Slangsystem med dubbelnål |
| För användning med (utrustning) | Dubbelnål |