Läs mer
Sartorius™ Sterisart™ Universal, Gen 4
Handla allt Sartorius Produkter
Modell:
Avancerad
Grundläggande
Kontrolltyp:
Analog
Analog och Digital
Digital
Inkluderar:
Integrerad streckkodsläsare
Utan integrerad streckkodsläsare
Beskrivning
- Universell sterilitetstestpump designad för användning på bänk eller för integration i isolatorer.
- Låg profil och kompakt fotavtryck.
- Flexibel, modulär och öppen design
- 316 L spegelfinish i rostfritt stål.
- Snygg design för oklanderlig hygien: enkel demontering och släta konturer.
- Realtidstryckdetektering i sterilitetstestande kapslar.
- 7-tums högpresterande pekskärm med inbyggd streckkodsläsare.
- Byggd för 21 CFR Part 11 och EU GMP Bilaga 11: Avancerad programvara för sterilitetstestning med användarkontroll, granskningsspår, säker datahantering, elektroniska signaturer och rapporter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrolltyp | Digital |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Kapslingsklassificering | IP65 |
| Maximalt tryck | 3,5 bar |
| Motorhastighet | 0 till 100 rpm |
| Reversibel | Nej |
| Inkluderar | Integrerad streckkodsläsare |
| Modell | Grundläggande |
| Spänning | 100 till 240 V |