Läs mer
Applied Biosystems™ SteriSEQ™ Kit för snabb sterilitetstest
Produktkod. 18715415 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
18715415 100 reaktioner
18755525 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18715415 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A57185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48665.00 SEK
    47060.00 SEK / Paket med 1
    Save 1605.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit är ett TaqMan-baserat kvantitativt PCR (qPCR) kit för detektion av bakterier och svampar i komplexa bioproduktionsprover.
De SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit är ett TaqMan-baserat kvantitativt PCR (qPCR) kit för detektion av bakterier och svampar i komplexa bioproduktionsprover. Utformad och testad med hjälp av kriterier för snabb upptäckt av bakterier och svampar i bioterapeutiska tillverkningscellodlingspartier, uppfyller eller överträffar kitet sensitivitets- och specificitetsriktlinjerna i European Pharmacopoeia (EP 2.6.27) och US Farmakopé (USP1071). Satsen kan detektera –5 25 genomkopior per reaktion eller motsvarande 5 25 –CFU per reaktion.
Funktioner av SteriSEQ Kit för snabb sterilitetstest inkluderar:
  • Snabb —handläggningstid för prov till svar på mindre än en dag; ger resultat i< 5 timmar
  • Specifika —primers/sonder designade specifikt för bakterier (16S rRNA) och svampar (18S rRNA)
  • Sensitive —upptäcker bakterie- och svamparter vid –5 25 genomkopior per reaktion
  • Effektiv —minimerar användningen av provmaterial genom att samtidigt testa för bakterier och svampar, bevara värdefulla celler för slutprodukten
  • Noggrann —diskriminerande positiv kontroll hjälper till att eliminera falska positiva och en intern positiv kontroll hjälper till att säkerställa PCR-reaktionskonsistens i proverna
De SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit använder fördefinierade experimentmallar som ingår i följande versioner av AccuSEQ Realtids PCR-programvara för PCR-inställning, drift och analys efter körning:
  • AccuSEQ Real-Time PCR Software 3.2.1 eller senare (används med QuantStudio 5 PCR-system i realtid)
  • AccuSEQ Real-Time PCR Software 2.2.1 eller senare (används med 7500 Fast Real-Time PCR Instrument)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • SteriSEQ™ Analysblandning, 2 x 110μ L; Förvaras vid -25 °C till -15 °C och skyddas mot ljus
• qPCR Master Mix Plus, 2 x 750μ L; Förvara vid -25 °C till -15 °C tills den först tinats, förvara sedan vid °2 C till °8 C och skydda mot ljus
• SteriSEQ™ Diskriminerande positiv kontroll, 2 x 30μ L; Förvara vid -°25 C till -°15 C
• SteriSEQ™ DNA-spädningsbuffert, 1 x 7 ml; Förvara vid -25 °C till -15 °C tills den först tinats, förvara sedan i rumstemperatur
Detektionsmetod qPCR
Form Vätska
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
Etikett eller färgämne FAM + VIC, ABY, Alexa Fluor 647
Produktlinje SteriSEQ
Kvantitet 100 reaktioner
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat 96 brunnar