Läs mer
Applied Biosystems™ SteriSEQ™ Kit för snabb sterilitetstest
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit är ett TaqMan-baserat kvantitativt PCR (qPCR)-kit för detektion av bakterier och svampar i komplexa bioproduktionsprover. Kitet är utformat och testat med kriterier för snabb detektion av bakterier och svampar i bioterapeutiska tillverkningscellodlingspartier, och uppfyller eller överträffar känslighets- och specificitetsriktlinjerna enligt European Pharmacopoeia (E.P 2.6.27) och U.S. Pharmacopoeia (USP1071). Kitet kan upptäcka 5 – 25 genomkopior per reaktion eller motsvarande 5 – 25 CFU per reaktion.
Funktionerna SteriSEQ i Rapid Sterility Testing Kit inkluderar:
- Snabb – svartid från urval till svar på mindre än en dag; levererar resultat på <5 timmar
- Specifika – primers/prober designade specifikt för bakterier (16S rRNA) och svampar (18S rRNA)
- Sensitive – detekterar bakteriella och svamparter med 5 ––25 genomkopior per reaktion
- Effektiv – minimerar användningen av provmaterial genom att samtidigt testa för bakterier och svampar, vilket bevarar värdefulla celler för slutprodukten
- Noggrann – diskriminerande positiv kontroll hjälper till att eliminera falska positiva och en intern positiv kontroll säkerställer PCR-reaktionens konsistens i proverna
SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit använder fördefinierade experimentmallar som ingår i följande versioner av AccuSEQ Real-Time PCR-programvara för PCR-installation, drift och efteranalys:
- AccuSEQ Real-Time PCR Software 3.2.1 eller senare (används med QuantStudio 5 Real-Time PCR System)
- AccuSEQ Real-Time PCR Software 2.2.1 eller senare (används med 7500 Fast Real-Time PCR Instrument)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • SteriSEQ™ Analysblandning, 2 x 110μ L; Förvaras vid -25 °C till -15 °C och skyddas mot ljus • qPCR Master Mix Plus, 2 x 750μ L; Förvara vid -25 °C till -15 °C tills den först tinats, förvara sedan vid °2 C till °8 C och skydda mot ljus • SteriSEQ™ Diskriminerande positiv kontroll, 2 x 30μ L; Förvara vid -°25 C till -°15 C • SteriSEQ™ DNA-spädningsbuffert, 1 x 7 ml; Förvara vid -25 °C till -15 °C tills den först tinats, förvara sedan i rumstemperatur |
| Detektionsmetod | qPCR |
| Form | Vätska |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Etikett eller färgämne | FAM + VIC, ABY, Alexa Fluor 647 |
| Produktlinje | SteriSEQ |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Antal reaktioner | 50 reaktioner |