Läs mer
Heinz Herenz Steristoppers Nr 29K för glas
Produktkod. 10066791
Change view
Stopparnummer:
29 tusen
Produktkod. Stopparnummer
10066791 29 tusen
1 options
Produktkod. 10066791 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1012905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6189.51 SEK
    3957.58 SEK / Paket med 2500
    Save 2231.93 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Steristoppers™ har visat sig vara en utmärkt försegling för mikrobiologiska prover och vävnadskulturer i provrör och Erlenmeyer-kolvar. De används ständigt i många europeiska mikrobiologiska laboratorier under många år.
Steristoppers™ är en uppfinning av företaget Heinz Herenz och har bevisat sig vara världsomspännande i många år. Cellulosastopparna är idealiska för steril försegling av bakteriekulturer i provrör, Erlenmeyer-flaskor och kulturkolvar. Många viktiga institutioner runt om i världen är beroende av vår egen uppfinning, eftersom den, utöver sina enastående egenskaper, också förenklar laboratoriearbetet.
  • Autoklavbar upp till 200 °C
  • Bakteriefiltrering
  • Steriliserbart
  • Luftgenomsläpplig
  • Bra valuta för pengarna
  • Finns i olika storlekar, former och förpackningsenheter. Särskilda konstruktioner är också möjliga.
Observera:
  • Endast lämplig för engångsbruk
Specifikationer
Disponibel För engångsbruk
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Botten 24 mm
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Diameter (metrisk) Topp 28 mm
Material Cellulosafiber
Produkttyp Steri-stopper
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Stopparnummer 29 tusen