Läs mer
Heinz Herenz Steristoppers Nej. MA2/3 för glasögon
Beskrivning
Steristoppers™ är en uppfinning av företaget Heinz Herenz och har bevisat sig vara världsomspännande i många år. Cellulosastopparna är idealiska för steril försegling av bakteriekulturer i provrör, Erlenmeyer-flaskor och kulturkolvar. Många viktiga institutioner runt om i världen är beroende av vår egen uppfinning, eftersom den, utöver sina enastående egenskaper, också förenklar laboratoriearbetet.
- Autoklavbar upp till 200 °C
- Bakteriefiltrering
- Steriliserbart
- Luftgenomsläpplig
- Bra valuta för pengarna
- Finns i olika storlekar, former och förpackningsenheter. Särskilda konstruktioner är också möjliga.
Observera:
- Endast lämplig för engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | För engångsbruk |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Botten | 26 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 31 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 31 mm |
| Material | Cellulosafiber |
| Produkttyp | Steri-stopper |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |