Läs mer
Merck Steritop™ E-GP trattlösa sterila vakuumfiltreringssystem
Beskrivning
Stericup E och Steritop E sterila vakuumsystem är det senaste tillskottet till Stericup Snabbutgivningsfamilj. De Stericup E och Steritop E-familjen av enheter är designade som ett mer hållbart alternativ för sterilfiltrering som avsevärt minskar plast och förpackningar. Dessa är trattfria filterprodukter för användning i steril vakuumfiltrering av vattenlösningar som media och vävnadsodlingsreagens/buffertar.
De Stericup E och Steritop E-enheter är utformade specifikt för sterilfiltrering från kompatibla flaskor (38 och 45 mm halsstorlek) med media och vävnadskulturreagenser/buffertar.
SEGPT0038 är en 38 mm gängad krage, som använder en 0,22μ m porstorlek snabbt flöde PES Express PLUS-membran som kan anslutas direkt till valfri volym, 45 mm mottagarkolv (glas eller plast) för sterilisering av vävnadsodlingsmedia och buffertar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar med blå adapter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | PES Express PLUS |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 40 cm² |
| För användning med (applikation) | Steril filtrering |
| Uttagskoppling | 45 mm gängad |
| Outlet stil | 45 mm gängad |
| Visa mer |