Läs mer
Merck Steritop™ Snabbsläpp
Produktkod. 15770319 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk) membran:
12,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Diameter (metrisk) membran Förpackningsstorlek
15770319 12,5 cm Paket med 12
1 options
Produktkod. 15770319 Leverantör Merck Leverantörsnummer S2GPT05RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 SEK
    1600.07 SEK / Paket med 12
    Save 829.93 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För sterilfilterapplikationer.
  • GP 45 mm gängat flasktoppfilter med 0,22μ m porstorlek snabbflöde polyetersulfon (PES) Express PLUS-membran
  • För vakuumfiltrering och sterilisering av vävnadsodlingsmedia, protein, DNA-lösningar& virussuspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) PES
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 40 cm 2
Typ Bottle Top Filter
Volym (metrisk) 10 mL
Volym (metrisk) Håll upp 2.4 mL
Volym (metrisk) mottagare 15 mL
Volym (metrisk) Övre 50 mL
Höjd (metrisk) 148 mm
Diameter (metrisk) membran 12,5 cm