Läs mer
Merck Förstärkta membranfilter
Produktkod. 11526415 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
4,7 cm
9 cm
14,2 cm
Kvalitet:
RW03
RW06
RW19
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvalitet unitSize
11526415 14,2 cm RW06 Paket med 50
10052233 9 cm RW03 Paket med 100
10688833 9 cm RW06 Paket med 100
10340842 4,7 cm RW19 Paket med 100
10307703 14,2 cm RW19 Paket med 50
10268761 4,7 cm RW03 Paket med 100
10012283 4,7 cm RW06 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11526415 Leverantör Merck Leverantörsnummer RW0614250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller ingen asbest eller glasfiber; gjorda av icke-avfallsmaterial.
Förstärkta förfiltermembran kan användas för att avlägsna föroreningar från en mängd olika vätskor och gaser. Filtren har en hög smutshållande kapacitet och ett lågt tryckfall, vilket gör dem idealiska för att minska föroreningsnivåerna före steriliseringsgradiga filter. Till skillnad från traditionella förfiltermaterial som innehåller asbest eller glasfiber, är våra förstärkta förfiltermembran tillverkade av material som inte släpper igenom. Dessa filter håller kvar föroreningar på cellulosamembranets yta.
Drag& Fördelar:
  • Förfilter med hög smutsladdningskapacitet för större genomströmning
  • Icke-avgivande substrat kommer inte att lossa fibrer nedströms
Applikationer: Förfiltrering före steriliseringsfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Filtertyp Skärmfilter
Material Polymerer av cellulosaester
Partikelretention 0,8μ m
Porstorlek 0,5μ m
Sterilitet Sterila
Flödeshastighet 150 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Förfiltrering under 0,45 till 0,8μ m filter
Kvalitet RW06
Hydrofobicitet Hydrofil
Yttyp Vanlig
Temperatur (engelska) Max. 158 °F
Temperatur (metrisk) Max 70 °C
Tjocklek (engelska) 0,007 tum.
Tjocklek (metrisk) 200μ m
Typ Filtermembran
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (engelska) 5,59 tum.
Diameter (metrisk) 14,2 cm
Diameter (metrisk) skiva 14.2 cm