Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Blå engångs PharmaScoop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16601133 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16601133
Brand: Sampling Systems™ 8045B250S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd direkt ur påsen utan att behöva göra dyrbar rengöring. Sampling Systems™ SteriWare™ Blå engångs PharmaScoop™ är idealisk för både provtagning och dispensering av pulver och granulat.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad i ultrastark förpackning med lättöppnad design
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Stort utbud av olika storlekar tillgängliga
  • God tillverkningssed (GMP ) för att hålla händerna borta från produkten så mycket som möjligt
  • Placerade det ergonomiska handtaget högt upp på skopan
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Engångsskopa
Inkluderar Individuellt förpackad