Beskrivning
- Tillverkad av FDA och EC-kompatibel HDPE
- 100 % renrum tillverkat och förpackat
- Finns sterila och icke-sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tårtskärare |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |