Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Kapselräkningsbrickor
BIOPHARMA
Produktkod. 17564676 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet unitSize
17564676 Icke-steril Paket med 20
17574676 Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17564676 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8444A1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för kontaminering med SteriWare™ Kapselräkningsbrickor. Idealiska för användning på sjukhus, tillverkning och läkemedel, dessa tabletträknebrickor kräver ingen rengöring.
  • Våra kapselräknare gör det enkelt att sortera och räkna noggrant.
  • De är gjorda av robust, spricksäker PS.
  • De är lämpliga för användning med alla kapslar från storlek 2 till storlek 00.
  • Använd direkt från den värmeförseglade PE-påsen.
  • De tillverkas och förpackas under renrumsförhållanden.
  • Tillverkad av vit livsmedelskvalitet PS.
  • Uppfyller de senaste FDA- och EU-kraven.
  • BSE/TSE-fri.
  • Antingen steril eller icke-steril.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 260 mm
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 130 mm
Sterilitet Icke-steril
Förpackningstyp Väska