Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Kapselräkningsbrickor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Våra kapselräknare gör det enkelt att sortera och räkna noggrant.
- De är gjorda av robust, spricksäker PS.
- De är lämpliga för användning med alla kapslar från storlek 2 till storlek 00.
- Använd direkt från den värmeförseglade PE-påsen.
- De tillverkas och förpackas under renrumsförhållanden.
- Tillverkad av vit livsmedelskvalitet PS.
- Uppfyller de senaste FDA- och EU-kraven.
- BSE/TSE-fri.
- Antingen steril eller icke-steril.
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Material | Polypropen |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningstyp | Väska |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sampling Systems™ SteriWare™ Kapselräkningsbrickor >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering