Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengöringskuponger
Handla allt Sampling Systems Produkter
Material:
HDPE
Nylon
Polypropen
Polypropen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- De SteriWare™ Städkuponger är det perfekta sättet att testa och validera din städning.
- Renrumsproduktionen förbättrar renheten hos slutprodukten.
- Varje kupong inspekteras till 100 % och förpackas sedan individuellt i renrummet.
- Sterila kuponger finns också i lager.
- Kupongerna finns tillgängliga från lager i de populära storlekarna, materialen och utföranden.
- Levereras med certifikat om överensstämmelse för valideringsändamål.
- Populära städkuponger inkluderar PP, nylon, PS, PVC och HDPE.
- Det finns ett brett utbud av andra kuponger tillgängliga.
- Tillverkad av högkvalitativt jungfruligt material.
- Individuellt förpackade i renrummet i klass 10 000.
- Finns med batchspecifikt intyg om överensstämmelse.
- Sterila versioner finns tillgängliga med ett bestrålningscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |