Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengöringskuponger
BIOPHARMA
Produktkod. 17594636 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Material:
HDPE
Nylon
Polypropen
Polypropen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Sterilitet Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
17594636 HDPE Icke-steril 50 mm 50 mm Paket med 50
17504646 HDPE Sterila 50 mm 50 mm -
17534646 Nylon Icke-steril 50 mm 50 mm -
17544646 Nylon Sterila 50 mm 50 mm -
17574646 Polypropen Icke-steril 50 mm 50 mm Paket med 50
17584646 Polypropen Sterila 50 mm 50 mm Paket med 50
17514656 Polystyren Icke-steril 50 mm 50 mm -
17524656 Polystyren Sterila 50 mm 50 mm -
17554656 Polypropen, PVC Icke-steril 50 mm 50 mm Paket med 50
17564656 Polypropen, PVC Sterila 50 mm 50 mm Paket med 50
17574636 HDPE Icke-steril 100 mm 100 mm Paket med 50
17584636 HDPE Sterila 100 mm 100 mm -
17514646 Nylon Icke-steril 100 mm 100 mm -
17524646 Nylon Sterila 100 mm 100 mm Paket med 50
17554646 Polypropen Icke-steril 100 mm 100 mm Paket med 50
17564646 Polypropen Sterila 100 mm 100 mm Paket med 50
17594646 Polystyren Icke-steril 100 mm 100 mm Paket med 50
17504656 Polystyren Sterila 100 mm 100 mm -
17534656 Polypropen, PVC Icke-steril 100 mm 100 mm -
17544656 Polypropen, PVC Sterila 100 mm 100 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 17594636 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8352H50
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SteriWare™ Rengöringskuponger är viktig utrustning för att kontrollera dina städprocesser. Städkuponger finns i en rad olika material och två standardstorlekar.
  • De SteriWare™ Städkuponger är det perfekta sättet att testa och validera din städning.
  • Renrumsproduktionen förbättrar renheten hos slutprodukten.
  • Varje kupong inspekteras till 100 % och förpackas sedan individuellt i renrummet.
  • Sterila kuponger finns också i lager.
  • Kupongerna finns tillgängliga från lager i de populära storlekarna, materialen och utföranden.
  • Levereras med certifikat om överensstämmelse för valideringsändamål.
  • Populära städkuponger inkluderar PP, nylon, PS, PVC och HDPE.
  • Det finns ett brett utbud av andra kuponger tillgängliga.
  • Tillverkad av högkvalitativt jungfruligt material.
  • Individuellt förpackade i renrummet i klass 10 000.
  • Finns med batchspecifikt intyg om överensstämmelse.
  • Sterila versioner finns tillgängliga med ett bestrålningscertifikat.
Specifikationer
Material HDPE
Längd (metrisk) 50 mm
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 50 mm