Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Rengöringstillbehör och utrustning
- Rengöringsmedel och desinfektionsmedel
- Laboratoriestädningsvalideringsprodukter
- Sampling Systems™ SteriWare™ Rengöringskuponger
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengöringskuponger
Produktkod. 17594646
Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Material:
HDPE
Nylon
Polypropen
Polypropen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
20 product options available for selection
| Produktkod. | Material | Sterilitet | Längd (metrisk) | Bredd (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17594646 | Polystyren | Icke-steril | 100 mm | 100 mm | Paket med 50 |
| 17594636 | HDPE | Icke-steril | 50 mm | 50 mm | Paket med 50 |
| 17504646 | HDPE | Sterila | 50 mm | 50 mm | - |
| 17534646 | Nylon | Icke-steril | 50 mm | 50 mm | - |
| 17544646 | Nylon | Sterila | 50 mm | 50 mm | - |
| 17574646 | Polypropen | Icke-steril | 50 mm | 50 mm | Paket med 50 |
| 17584646 | Polypropen | Sterila | 50 mm | 50 mm | Paket med 50 |
| 17514656 | Polystyren | Icke-steril | 50 mm | 50 mm | - |
| 17524656 | Polystyren | Sterila | 50 mm | 50 mm | - |
| 17554656 | Polypropen, PVC | Icke-steril | 50 mm | 50 mm | Paket med 50 |
| 17564656 | Polypropen, PVC | Sterila | 50 mm | 50 mm | Paket med 50 |
| 17574636 | HDPE | Icke-steril | 100 mm | 100 mm | Paket med 50 |
| 17584636 | HDPE | Sterila | 100 mm | 100 mm | - |
| 17514646 | Nylon | Icke-steril | 100 mm | 100 mm | - |
| 17524646 | Nylon | Sterila | 100 mm | 100 mm | Paket med 50 |
| 17554646 | Polypropen | Icke-steril | 100 mm | 100 mm | Paket med 50 |
| 17564646 | Polypropen | Sterila | 100 mm | 100 mm | Paket med 50 |
| 17504656 | Polystyren | Sterila | 100 mm | 100 mm | - |
| 17534656 | Polypropen, PVC | Icke-steril | 100 mm | 100 mm | - |
| 17544656 | Polypropen, PVC | Sterila | 100 mm | 100 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17594646
Leverantör
Sampling Systems™
Leverantörsnummer
8352PS100
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 01-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- De SteriWare™ Städkuponger är det perfekta sättet att testa och validera din städning.
- Renrumsproduktionen förbättrar renheten hos slutprodukten.
- Varje kupong inspekteras till 100 % och förpackas sedan individuellt i renrummet.
- Sterila kuponger finns också i lager.
- Kupongerna finns tillgängliga från lager i de populära storlekarna, materialen och utföranden.
- Levereras med certifikat om överensstämmelse för valideringsändamål.
- Populära städkuponger inkluderar PP, nylon, PS, PVC och HDPE.
- Det finns ett brett utbud av andra kuponger tillgängliga.
- Tillverkad av högkvalitativt jungfruligt material.
- Individuellt förpackade i renrummet i klass 10 000.
- Finns med batchspecifikt intyg om överensstämmelse.
- Sterila versioner finns tillgängliga med ett bestrålningscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |