Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Räknar triangel
BIOPHARMA
Produktkod. 15960531 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Material:
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15960531 Polystyren Paket med 30
1 options
Produktkod. 15960531 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8066A1S
Beräknad leverans: 08-02-2027
De SteriWare™ Räknetriangeln är idealisk för att räkna runda tabletter. De tillverkas och packas i ett renrum och kan därför användas direkt från väskan.
  • Lämplig för vänster- och högerhänta operatörer
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med polystyren
  • Helt steril
  • Levereras 30 per låda
Specifikationer
Produkttyp Räknar triangel
Material Polystyren
Kvantitet 30/kartong
Mått (L x B) 235 mm sidolängd, 15 mm höjd