Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Graderingsbetyg i ml
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 35 Icke-steril |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |