Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs-HDPE-pulverlansar
BIOPHARMA
Produktkod. 12947945 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
75 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12947945
Brand: Sampling Systems™ 8063H300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs-HDPE-pulverlansar är idealiska för att ta ett tvärsnittsprov genom ett bulkpulver.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Tryck in provtagaren i produkten, rotera provtagaren och dra sedan ut den
  • Lägg provet i en lämplig behållare
  • Placera den använda provtagaren i sin ursprungliga plastpåse och kassera
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Material HDPE
Inkluderar 20 per låda
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 400 mm