Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Inkluderar | Individuellt förpackad |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 16 per låda |
| Sterilitet | Sterila |
| Försteriliserad | Ja |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Nej |
| Höjd (metrisk) | 152 mm |
| Diameter (metrisk) | 129 mm |