Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångskannor
BIOPHARMA
Produktkod. 15340024 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kvantitet:
16 per låda
20 per låda
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15340024 20 per låda Paket med 20
15306785 16 per låda Paket med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15340024 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8049H2000
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Håll den här kannan bekvämt tack vare det rundade handtaget. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångskannor har en bred bas vilket gör dem mycket stabila.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Inkluderar Individuellt förpackad
Material HDPE
Kvantitet 20 per låda
Sterilitet Icke-steril
Försteriliserad Nej
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 152 mm
Diameter (metrisk) 129 mm
Disponibel Engångsbruk