Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångskannor
BIOPHARMA
Produktkod. p-7138912 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kvantitet:
16 per låda
20 per låda
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 20
Produktkod. 15306785
Brand: Sampling Systems™ 8049H2000S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll den här kannan bekvämt tack vare det rundade handtaget. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångskannor har en bred bas vilket gör dem mycket stabila.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Inkluderar Individuellt förpackad
Material HDPE
Kvantitet 16 per låda
Sterilitet Sterila
Försteriliserad Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 152 mm
Diameter (metrisk) 129 mm