Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbopipett för engångsbruk
BIOPHARMA
Produktkod. 15468163 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
Längd (metrisk):
450 mm
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. 15468163
Brand: Sampling Systems™ 8051H450S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbopipett för engångsbruk är både snabb och enkel att använda och är idealisk för att ta prover från vätskor med låg viskositet.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004& Material som överensstämmer med EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Mycket synligt färgkodat handtag
  • Tryck tummen på den blå änden av röret tills det sänks till rätt provtagningsdjup
  • Vid önskat djup höj tummen tills nivåerna utjämnas
  • Tryck tummen på röret för att täta in provet
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Material HDPE
Inkluderar Individuellt förpackad
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Längd (metrisk) 450 mm