Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbopipett för engångsbruk
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
225 ml
Beskrivning
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004& Material som överensstämmer med EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Mycket synligt färgkodat handtag
- Tryck tummen på den blå änden av röret tills det sänks till rätt provtagningsdjup
- Vid önskat djup höj tummen tills nivåerna utjämnas
- Tryck tummen på röret för att täta in provet
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Individuellt förpackad |
| Kapacitet (metrisk) | 225 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 1100 mm |