Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Längd (metriskt) handtag | 100 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 160 mm |