Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Den gjutna designen i ett stycke har konstruerats speciellt för att gå igenom en standardlockpropp
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 48 mm |