Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsslev
BIOPHARMA
Produktkod. p-7138868 Handla allt Sampling Systems Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Material:
HDPE
Polypropen
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15128086
Brand: Sampling Systems™ 8053H50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd direkt ur påsen utan att behöva göra dyrbar rengöring. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsskänk möjliggör effektiv ytprovtagning av vätskor.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Den gjutna designen i ett stycke har konstruerats speciellt för att gå igenom en standardlockpropp
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 48 mm