Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångstratt för flytande
Produktkod. 15360044 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 15360044
Brand: Sampling Systems™ 8370H100S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för laboratorier, farmaceutiska miljöer, renrum och kemisk tillverkning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel flytande tratt kommer individuellt förpackad efter att ha formats och packats i ett klass 100 000 renrum.
  • Tillverkad av HDPE
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 12 mm
Sterilitet Sterila
Produkttyp Flytande tratt