Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångstratt för flytande
Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Beskrivning
- Tillverkad av HDPE
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 12 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produkttyp | Flytande tratt |